Learn More
Desoxicarbadox-D3, TRC
Código de producto. 30356301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30356301 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30356301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29699710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxycarbadox methyl-d3
CAS 1448350-02-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 2H3 H7 N4 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Trideuteriomethyl N-(quinoxalin-2-ylmethylideneamino)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC N-[(E)-quinoxalin-2-ilmetilideneamino]carbamato de trideuteriometilo
Peso molecular (g/mol) 233.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0992
Porcentaje de pureza >95