Learn More
Desoxianisoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419020 25 g 25 g
11429020 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12816.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 120-44-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La desoxianisoína reacciona para producir a-bromo-4,4′-dimetoxi-desoxibenzoína y esta reacción podría ocurrir en el reactivo de CCl4 y bromo.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-44-5
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.301
Número MDL MFCD00008406
Clave InChI SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
PubChem CID 67120
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyanisoin
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1536594
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98%