Learn More
Desoxo-palbociclib, TRC
Código de producto. 30356862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356862 10 mg 10 miligramos
30351286 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29266010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2204863-06-7
Fórmula molecular C24H29N7O
Peso molecular (g/mol) 431.53
Sinónimo Palbociclib Impurity-2, Palbociclib Impurity D
SMILES CC1=C(C=C)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxo-palbociclib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N7O/c1-3-19-16(2)20-15-27-24(29-22(20)31(23(19)32)17-6-4-5-7-17)28-21-9-8-18(14-26-21)30-12-10-25-11-13-30/h3,8-9,14-15,17,25H,1,4-7,10-13H2,2H3,(H,26,27,28,29)