Learn More
Desoximetasone, MedChemExpress
Código de producto. 16467398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467398 10 mg 10 miligramos
16463427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17570
MedChemExpress Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids; is used for the relief of various skin conditions, including rashes.
Desoximetasone(Topicort) is a medication belonging to the family of medications known as topical corticosteroids
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoximetasone
CAS 382-67-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29FO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.63 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](C)[C@@H]4C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 376.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.46
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation