Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desonida
Código de producto. 17241312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241312 1 g 1 g
17251312 5 g 5 g
17261312 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17241312 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467450010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-94-8
Fórmula molecular C24H32O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desonida
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 275,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 416,51
Clave InChI WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3C4CCC5=CC(=O)C=CC5(C)[C@H]4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Nombre IUPAC (2S,4R,8S,12S)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one
Peso molecular (g/mol) 416.51