Learn More
Desonide, TRC
Código de producto. 30040795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040795 50 mg 50 miligramos
30041025 10 mg 10 miligramos
30006821 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29694050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-94-8
Fórmula molecular C24 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo Desonide, 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. F (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI,7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 11β,16α,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17α-(Isopropylidenedioxy)prednisolone, 16α-Hydroxyprednisolone 16,17-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone acetonide, Apolar, D 2083, Desonide, Locapred, Prednacinolone, Prednacinolone acetonide, Sterax, Steroderm, Topifug, Tridesilon
Nombre IUPAC 16,17α-[1-Metiletilidenebis(oxy)]-11,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona β
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199
Porcentaje de pureza >95%