Learn More
Desonide, MedChemExpress
Código de producto. 16498186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498186 100 mg 100 miligramos
16492066 500 mg 500 miligramos
16428438 10 mg 10 miligramos
16414317 50 mg 50 miligramos
16411406 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0248
MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desonide
CAS 638-94-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 416.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation