Learn More
Desonida 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30350355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350355 100 mg 100 miligramos
30358744 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296925100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25092-25-5
Fórmula molecular C26 H34 O7
Peso molecular (g/mol) 458.54
Sinónimo Acetyldesonide, 11β-Hydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Desonide 21-acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desonide 21-Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)31-13-20(30)26-21(32-23(2,3)33-26)11-18-17-7-6-15-10-16(28)8-9-24(15,4)22(17)19(29)12-25(18,26)5/h8-10,17-19,21-22,29H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,22+,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2305
Porcentaje de pureza >95%