Learn More
Desogestrel, TRC
Código de producto. 30355050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355050 10 mg 10 miligramos
30354775 100 mg 100 miligramos
30354125 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29687510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54024-22-5
Fórmula molecular C22 H30 O
Peso molecular (g/mol) 310.47
Sinónimo Desogestrel, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-ol, (+)-13β-Ethyl-17α-ethynyl-11-methylenegon-4-en-17β-ol, (+)-Desogestrel, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17α-4-pregnen-20-yn-17-ol, 17-Ethynyl-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-17β-ol, Cerazette, Cyclosa, Desogestrel, Dicromil, Marvelon 150/320, Org 2969
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etil-11-metilideno-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-ol
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desogestrel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2297