Learn More
Desogestrel, MedChemExpress
Código de producto. 16485228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485228 10 mg 10 miligramos
16421447 50 mg 50 miligramos
16445906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12516
MedChemExpress Desogestrel(Org-2969) is a third-generation 19-nortestosterone derivative progestogen; is contained in many oral contraceptive preparations, both combined (COCs) to ethinyl-estradiol (EE) or alone in a progestin-only pill (POP).
Desogestrel(Org-2969) is a third-generation 19-nortestosterone derivative progestogen
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desogestrel
Forma física Solid
CAS 54024-22-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30O
Sinónimo Org-2969
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(O)C#C)([H])[C@]3(CC)C4)([H])[C@]2([H])C4=C)=CCCC1
Peso molecular (g/mol) 310.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.47
Porcentaje de pureza 99.7%