Learn More
Desnitro-olefina Imidacloprid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidacloprid-desnitro-olefin |
| CAS | 187022-17-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Imidacloprid-desnitro-olefin, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-imidazol-2-amine (ACI), 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClN4/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11/h1-5H,6H2,(H2,11,12) |
| SMILES | Nc1nccn1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]imidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.648 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.052 |