Learn More
Cloruro desnitro-imidaclopríd, TRC
Código de producto. 30134347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134347 25 mg 25 miligramos
30138315 100 mg 100 miligramos
17954285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN56121525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127202-53-3
Fórmula molecular C9 H11 Cl N4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 247.12
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Imidacloprid-guanidine hydrochloride, Desnitro-imidacloprid hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropirida-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0439
Porcentaje de pureza >95%