Learn More
Desmicosina, TRC
Código de producto. 30007155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007155 500 mg 500 miligramos
17973245 25 mg 25 miligramos
17955045 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296870500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11032-98-7
Fórmula molecular C39 H65 N O14
Peso molecular (g/mol) 771.93
Sinónimo Desmycosin (6CI,8CI), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)tylosin, Demycarosyltylosin, Tylosin B
Nombre IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3,5-dihidroxi-6-metiloxi-2-il]oxi-16-etil-4-hidroxi-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]-5,9,13-trimetil-2,10-dixo-1-oxaliciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]3OC)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmycosin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H65NO14/c1-11-29-26(19-50-39-37(49-10)36(48-9)33(46)24(6)52-39)16-20(2)12-13-27(42)21(3)17-25(14-15-41)35(22(4)28(43)18-30(44)53-29)54-38-34(47)31(40(7)8)32(45)23(5)51-38/h12-13,15-16,21-26,28-29,31-39,43,45-47H,11,14,17-19H2,1-10H3/b13-12+,20-16+/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 771.4405