Learn More
Sal sódica de sulfato de desmosterilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmosteryl Sulfate Sodium Salt |
| Nombres de analitos o componentes | Desmosteryl Sulfate Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H43 Na O4 S |
| Sinónimo | Sodium (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylhept-5-en-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h7,9,19,21-25H,6,8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxisulfoniloxisodio |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |