Learn More
Desmosterol, TRC
Código de producto. 30011003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011003 100 mg 100 miligramos
30008671 25 mg 25 miligramos
30003337 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296860100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313-04-2
Fórmula molecular C27 H44 O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo Cholesta-5,24-dien-3-ol, (3β)-, Cholesta-5,24-dien-3β-ol (8CI), (3β)-Cholesta-5,24-dien-3-ol, 24,25-Dehydrocholesterol, 24-Dehydrocholesterol, Desmosterol, NSC 226126, OR 942 (Sterol), Cholesta-5,24-dien-3-ol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-ol
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmosterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392
Porcentaje de pureza >95%