Learn More
Desmopressin Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C48H68N14O14S2 |
| Peso molecular | 1129.27 |
| Clave InChI | MLSVJHOYXJGGTR-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)=O.NC(=O)CCC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)CCSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NCC(N)=O |
| Nombre IUPAC | 2-({1-[13-benzyl-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-N-(carbamoylmethyl)-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamide; acetic acid |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1129.28 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |