Learn More
Clorhidrato de desmetiltrimipramina, LoGiCal
Código de producto. 30462851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30462851 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462851 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0240.02
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Desmethyltrimipramine Hydrochloride
CAS 10464-24-1
Nombres de analitos o componentes Desmethyltrimipramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC Clorhidrato de 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 316.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1706 g/mol