Learn More
Clorhidrato de desmetiltrimipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462084 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462084 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0240.0201
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de desmetiltrimipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyltrimipramine Hydrochloride
CAS 10464-24-1
Nombres de analitos o componentes Desmethyltrimipramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2 RS)-3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2 RS)-3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20 H,11-14H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC Clorhidrato de 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 316.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1706 g/mol