Learn More
Clorhidrato de desmetiltriflupromazina (clorhidrato de nortriflupromazina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de desmetiltriflupromazina (clorhidrato de nortriflupromazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| CAS | 10157-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H17 F3 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N-methyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(methylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), Desmethyltriflupromazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F3N2S.ClH/c1-21-9-4-10-22-13-5-2-3-6-15(13)23-16-8-7-12(11-14(16)22)17(18,19)20;/h2-3,5-8,11,21H,4,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |