Learn More
Clorhidrato de cloruro de desmetiltiamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de cloruro de desmetiltiamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| CAS | 49614-72-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N4 O S . Cl . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2cncnc2N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[(4-aminopirimidin-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;hidrocloruro |
| Mostrar más |