Learn More
Desmetiltadalafilo (Nortadalafilo), Mikromol™
Código de producto. 17990366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990366 100 mg 100 miligramos
17910456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0806.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Desmetiltadalafilo (nortadalafilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Tadalafil
CAS 171596-36-4
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl Tadalafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H17 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-, Nortadalafil
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20-/m1/s1
SMILES O=C1CNC(=O)[C@H]2Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H](N12)c5ccc6OCOc6c5
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona
Peso molecular (g/mol) 375.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1219 g/mol