Learn More
Desmetiltadalafilo (nortadalafilo), LoGiCal
Código de producto. 30460951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460951 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460951 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0806.12
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Tadalafil
CAS 171596-36-4
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl Tadalafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H17 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-, Nortadalafil
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1CNC(=O)[C@H]2Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H](N12)c5ccc6OCOc6c5
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 375.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1219 g/mol