Learn More
Desmetilsulfotol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylsulfotole |
| CAS | 532946-78-4 |
| Fórmula molecular | C13 H11 F3 N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11F3N2O4S/c1-18-12(20)9(6-17-18)11(19)8-4-3-7(13(14,15)16)5-10(8)23(2,21)22/h3-6,20H,1-2H3 |
| SMILES | Cn1ncc(C(=O)c2ccc(cc2S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c1O |
| Nombre IUPAC | (5-hidroxi-1-metilpirazol-4-il)-[2-metilsulfonil-4-(trifluorometil)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 348.298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.039 |