Learn More
Desmetilsildenafilo (1-[[3-(4,7-Dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxifenil]sulfonil]piperazina) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Desmetilsildenafilo (1-[[3-(4,7-Dihidro-1-metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxifenil]sulfonil]piperazina) 1,0 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine) |
| CAS | 139755-82-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylsildenafil (1-[(3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl)sulfonyl]piperazine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N6 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]piperazine, Desmethylsildenafil, Sildenafil Citrate Impurity F (EP), Sildenafil Impurity F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22 H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,28) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 5-(2-etoxi-5-piperazin-1-ilsulfonilfenil)-1-metil-3-propil-6 H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Mostrar más |