Learn More
Clorhidrato de desmetilsibutramina, LoGiCal
Código de producto. 30459802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459802 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459802 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0991.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylsibutramine Hydrochloride
CAS 84467-94-7
Nombres de analitos o componentes Desmethylsibutramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 Cl N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N-Monodesmethylsibutramine Hydrochloride, Desmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Related Compound D as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Sibutramine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,3-dimetilbutan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 302.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1364 g/mol