Learn More
Desmetilofloxacina, LoGiCal
Código de producto. 30458657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458657 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458657 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0228.08
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylofloxacin
CAS 82419-52-1
Nombres de analitos o componentes Desmethylofloxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ofloxacin Imp. E (EP), Ofloxacin USP Related Compound A, Ofloxacin USP RC A, (RS)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Ofloxacin Related Compound A, Ofloxacin Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (RS)-9-fluoro-3-metil-7-oxo-10-(piperazin-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 347.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1281 g/mol