Learn More
Clorhidrato de desmetilnortriptilina, LoGiCal
Código de producto. 30459867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459867 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459867 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0079.16
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylnortriptyline Hydrochloride
CAS 25887-71-2
Nombres de analitos o componentes Desmethylnortriptyline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5,γ-propylamine hydrochloride, Desdimethylamitriptyline hydrochloride, Desmethylnortriptyline hydrochloride, Didesmethylamitriptyline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N.ClH/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18;/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.NCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-d:1',2'-e][7]anuleno-11-iliden)propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1284 g/mol