Learn More
Clorhidrato de desmetilnortriptilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460206 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460206 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0079.1601
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de desmetilnortriptilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylnortriptyline Hydrochloride
CAS 25887-71-2
Nombres de analitos o componentes Desmethylnortriptyline Hydrochloride
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-5 H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5,γ-propylamine hydrochloride, Desdimethylamitriptyline hydrochloride, Desmethylnortriptyline hydrochloride, Didesmethylamitriptyline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H19N.ClH/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18;/h1-4,6-10 H,5,11-13,19H2;1 H
SMILES Cl.NCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-d:1',2'-e][7]anuleno-11-iliden)propan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1284 g/mol