Learn More
Desmetilnarcotina, TRC
Código de producto. 30359211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359211 10 mg 10 miligramos
30352496 5 mg 5 miligramos
30348858 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29236510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-40-4
Fórmula molecular C21 H21 N O7
Peso molecular (g/mol) 399.39
Sinónimo (S)-3-((R)-4-Hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-6,7-dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Nombre IUPAC (3S)-3-[(5R)-4-hidroxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-il]-6,7-dimetoxi-3H-isobenzofurano-1-una
SMILES COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(O)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylnarcotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-20(28-9-27-13)17(23)14(10)16(22)18-11-4-5-12(25-2)19(26-3)15(11)21(24)29-18/h4-5,8,16,18,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1318