Learn More
Desmetilmaprotilina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30040632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040632 10 mg 10 miligramos
30009609 5 mg 5 miligramos
18043240 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29179010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92202-51-2
Fórmula molecular C19 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.84
Sinónimo 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, hydrochloride (9CI), Demethylmaprotiline hydrochloride, Desmethylmaprotiline hydrochloride, N-Desmethylmaprotiline hydrochloride, Normaprotiline hydrochloride, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine hydrochloride, Maprotiline-desmethyl Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(9,10-Etanolantraceno-9(10H)-il)propano-1-clorhidrato de amina
SMILES Cl.NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1441
Porcentaje de pureza >95%