Learn More
Desmetilfluvoxamina, Lipomed
Descripción
Desmetilfluvoxamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Fluvoxamine |
| CAS | 192876-02-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethyl Fluvoxamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 F3 N2 O2 |
| Sinónimo | (1 E)-5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime, 1-Pentanone, 5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamino acid, Fluvoxamine Maleate Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | NCCO\N=C(/CCCCO)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (5 E)-5-(2-aminoetoxiimino)-5-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-ol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |