Learn More
Desmetilfluvoxamina, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30457783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457783 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLV1889FB1LA
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Desmetilfluvoxamina, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Fluvoxamine
CAS 192876-02-1
Nombres de analitos o componentes Desmethyl Fluvoxamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 F3 N2 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo (1 E)-5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime, 1-Pentanone, 5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamino acid, Fluvoxamine Maleate Imp. G (EP)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NCCO\N=C(/CCCCO)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (5 E)-5-(2-aminoetoxiimino)-5-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 304.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1399 g/mol