Learn More
Desmetileno Tadalafil, TRC
Código de producto. 17951165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951165 5 mg 5 miligramos
17953185 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2919905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171489-03-5
Fórmula molecular C21 H19 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 377.39
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R-trans)-, (6R,12aR)-6-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, (6R,trans)-6-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-6-metil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc(O)c(O)c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylene Tadalafil
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N3O4/c1-23-10-18(27)24-15(21(23)28)9-13-12-4-2-3-5-14(12)22-19(13)20(24)11-6-7-16(25)17(26)8-11/h2-8,15,20,22,25-26H,9-10H2,1H3/t15-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1376