Learn More
Clorhidrato de desmetileno paroxetina, Mikromol
Código de producto. 30457891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457891 25 mg
1 options
Código de producto. 30457891 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.240025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de desmetileno paroxetina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylene Paroxetine HCL
CAS 1394861-12-1
Nombres de analitos o componentes Desmethylene Paroxetine HCL
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H20 F N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Desmethylene Paroxetine hydrochloride, BRL-38250A, (-)Trans-4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-dihydroxyphenoxy]methyl]piperidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FNO3.ClH/c19-14-3-1-12(2-4-14)16-7-8-20-10-13(16)11-23-15-5-6-17(21)18(22)9-15;/h1-6,9,13,16,20-22H,7-8,10-11H2;1H/t13-,16-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Oc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O
Nombre IUPAC 4-[[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metoxi]benceno-1,2-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 353.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1194 g/mol