Learn More
Éster metílico de desmetileno oxobexaroteno-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylene Oxobexarotene-13C4 Methyl Ester |
| CAS | 1391054-72-0 |
| Fórmula molecular | C2013C4H28O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoate -13C4, 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]-benzoic Acid Methyl Ester -13C4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28O3/c1-15-13-19-20(24(4,5)12-11-23(19,2)3)14-18(15)21(25)16-7-9-17(10-8-16)22(26)27-6/h7-10,13-14H,11-12H2,1-6H3/i2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | [13CH3]C1([13CH3])CCC([13CH3])([13CH3])c2cc(C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OC)c(C)cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-metil-5,5,8,8-tetra((1^{13}C)metil)-6,7-dihidronaftaleno-2-carbonil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 368.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.2173 |