Learn More
Desmetildoxepina (cis/trans), LoGiCal
Código de producto. 30463425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463425 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463425 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0032.08
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Nombres de analitos o componentes (E,Z)-Desmethyldoxepin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N-methyl- (7CI,8CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, Desdoxepin, Desmethyl doxepin, Desmethyldoxepine, Monodesmethyldoxepin, N-Desmethyldoxepin, Nordoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, Doxepin Hydrochloride Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, (E,Z)-Desmethyldoxepin, Desmethyldoxepin (cis/trans)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 265.356