Learn More
Desmetildoxepina (cis/trans) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460537 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460537 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0032.0801
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Desmetildoxepina (cis/trans) 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Nombres de analitos o componentes (E,Z)-Desmethyldoxepin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl- (7 CI,8 CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19 H,6,12-13H2,1H3
SMILES CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 265.356
Cantidad 1 mL