Learn More
Clorhidrato de desmetilclomipramina, Mikromol™
Código de producto. 17961496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961496 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17961496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0545.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de desmetilclomipramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 337.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336,116 g/mol