Learn More
Clorhidrato de desmetilclomipramina, LoGiCal
Código de producto. 30460536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460536 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460536 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0545.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 337.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336,116 g/mol