Learn More
Clorhidrato de desmetilclomipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| CAS | 29854-14-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H21 Cl N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Desmethylclomipramine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Mostrar más |