Learn More
Clorhidrato de desmetilcitalopram 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de desmetilcitalopram 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| CAS | 97743-99-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C19 H19 F N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22 H,2,9-10,13H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;clorhidrato |
| Mostrar más |