Learn More
Clorhidrato de desmetilclorpromazina, LoGiCal
Código de producto. 30461956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461956 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461956 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0420.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Nombres de analitos o componentes Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 341.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0568 g/mol