Learn More
Clorhidrato de desmetilclorpromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460094 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460094 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0420.0701
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de desmetilclorpromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Nombres de analitos o componentes Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18 H,4,9-10H2,1H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazin-10-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 341.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0568 g/mol