Learn More
Maleato de desmetilclorfenamina, LoGiCal
Código de producto. 30461692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461692 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461692 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0090.13
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Nombres de analitos o componentes Desmethylchlorphenamine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 3-(4-clorofenil)-N-metil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 376.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.119 g/mol