Learn More
Maleato de desmetilclorfenamina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460314 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460314 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0090.1301
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Maleato de desmetilclorfenamina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Nombres de analitos o componentes Desmethylchlorphenamine Maleate
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (3 RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17 H,9,11H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 3-(4-clorofenil)-N-metil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 376.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.119 g/mol