Learn More
Desmetil Thiosildenafil, TRC
Código de producto. 30363216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363216 25 mg 25 miligramos
30354472 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29435025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479073-86-4
Fórmula molecular C21 H28 N6 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 476.62
Sinónimo Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, Thiosildenafil Desmethyl
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-5-piperazina-1-ilsulfonilfenil)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Thiosildenafil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N6O3S2/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(31)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)30-5-2)32(28,29)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.1664