Learn More
Desmetil Sibutramina, Sal de cloruro, TRC
Código de producto. 30137867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137867 5 mg 5 miligramos
30135479 10 mg 10 miligramos
30012222 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2921705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84467-94-7
Fórmula molecular C16 H24 Cl N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo N-Monodesmethylsibutramine hydrochloride, Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (9CI), BTS 54-354, Desmethylsibutramine hydrochloride, (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutilo]-N,3-dimetilbutan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylsibutramine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1364
Porcentaje de pureza >95%