Learn More
Desmetil sibutramina-d6, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Sibutramine-d6, Hydrochloride |
| CAS | 1189935-32-7 |
| Fórmula molecular | C16 H18 D6 Cl N . HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/i4D2,9D2,10D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C(C(CC(C)C)NC)(c2ccc(Cl)cc2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-ciclobutil]-N,3-dimetil-butan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1741 |