Learn More
Desmetil ranolazina-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Ranolazine-d5 |
| CAS | 1329834-18-5 |
| Fórmula molecular | C23H26D5N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyphenoxy)propyl-d5]- 1-piperazineacetamide, RS 88390-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31N3O4/c1-17-6-5-7-18(2)23(17)24-22(29)15-26-12-10-25(11-13-26)14-19(27)16-30-21-9-4-3-8-20(21)28/h3-9,19,27-28H,10-16H2,1-2H3,(H,24,29)/i14D2,16D2,19D |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])N2CCN(CC(NC3=C(C)C=CC=C3C)=O)CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 418.54 |