Learn More
Desmetil ranitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Ranitidine |
| CAS | 66357-25-3 |
| Fórmula molecular | C12 H20 N4 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-N'-[2-[[[5-[(methylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine, Desmethylranitidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O3S/c1-13-7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-15-12(14-2)8-16(17)18/h3-4,8,13-15H,5-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-N-metil-1-N'-[2-[[5-(metilaminometil)furan-2-il]metilsulfanil]etil]-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 300.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1256 |